アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCNC(=O)c1cccc(c1)-c2cc(Nc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)ncn2
InChI
1S/C20H17F3N4O3/c21-20(22,23)30-16-6-4-15(5-7-16)27-18-11-17(25-12-26-18)13-2-1-3-14(10-13)19(29)24-8-9-28/h1-7,10-12,28H,8-9H2,(H,24,29)(H,25,26,27)
InChI Key
IIQUYGWWHIHOCF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML0511-25MG:
SML0511-BULK:
SML0511-VAR:
SML0511-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology