Merck
SML0439
Sigma-Aldrich
MBCQ
≥98% (HPLC)
別名:
4-((3,4-Methylenedioxybenzyl)amino)-6-chloroquinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥9,900
¥9,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥9,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12ClN3O2
CAS番号:
分子量:
313.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥9,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc2ncnc(NCc3ccc4OCOc4c3)c2c1
InChI
1S/C16H12ClN3O2/c17-11-2-3-13-12(6-11)16(20-8-19-13)18-7-10-1-4-14-15(5-10)22-9-21-14/h1-6,8H,7,9H2,(H,18,19,20)
InChI Key
CNODHOSDWZLJGA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
MBCQ is selective inhibitor of cGMP-specific phosphodiesterase PDE V.
MBCQ is selective inhibitor of cGMP-specific phosphodiesterase PDE V; IC50=19 nM.
特徴および利点
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0439-BULK:
SML0439-5MG:
SML0439-VAR:
SML0439-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Masashi Mukohda et al.
The Journal of clinical investigation, 129(6), 2318-2332 (2019-03-22)
Mice selectively expressing PPARγ dominant negative mutation in vascular smooth muscle exhibit RhoBTB1-deficiency and hypertension. Our rationale was to employ genetic complementation to uncover the mechanism of action of RhoBTB1 in vascular smooth muscle. Inducible smooth muscle-specific restoration of RhoBTB1
J F Heneghan et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 309(5), C332-C347 (2015-06-26)
The potent trypanolytic properties of human apolipoprotein L1 (APOL1) can be neutralized by the trypanosome variant surface antigen gene product known as serum resistance-associated protein. However, two common APOL1 haplotypes present uniquely in individuals of West African ancestry each encode
資料
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.