SML0362
NPS2143 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
2-Chloro-6-[(2R)-3-[[1,1-dimethyl-2-(2-naphthalenyl)ethyl]amino]-2-hydroxypropoxy]-benzonitrile hydrochloride (1:1), NPS-2143 hydrochloride, SB-262470-A hydrochloride
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +20 to +24°, c = 1.0 in methanol
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)(Cc1ccc2ccccc2c1)NC[C@@H](O)COc3cccc(Cl)c3C#N
InChI
1S/C24H25ClN2O2.ClH/c1-24(2,13-17-10-11-18-6-3-4-7-19(18)12-17)27-15-20(28)16-29-23-9-5-8-22(25)21(23)14-26;/h3-12,20,27-28H,13,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m1./s1
InChI Key
ZEBNDUQLNGYBNL-VEIFNGETSA-N
アプリケーション
- In the regulation of intestinal calcium transport.
- In the regulation of local negative feedback of intestinal calcium absorption.
- In sensorimotor decision making during development.
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML0362-BULK:
SML0362-IP:
SML0362-VAR:
SML0362-25MG:4548173317380
SML0362-5MG:4548173317397
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)