アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
lyophilized solid
色
white to beige
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)(NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](Cc2cc3ccccc3[nH]2)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C33H37N5O6.C2HF3O2/c1-33(2,38-29(40)25(34)16-21-12-14-24(39)15-13-21)32(44)37-27(19-23-18-22-10-6-7-11-26(22)35-23)30(41)36-28(31(42)43)17-20-8-4-3-5-9-20;3-2(4,5)1(6)7/h3-15,18,25,27-28,35,39H,16-17,19,34H2,1-2H3,(H,36,41)(H,37,44)(H,38,40)(H,42,43);(H,6,7)/t25-,27-,28-;/m0./s1
InChI Key
NELSAMPJZPTPEG-MDQBHWJISA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ