アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D +30 to +38° (c=0.5, CDCl3)
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC1=C[C@@H]2C[N@H]3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)OC
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-3-14-10-13-11-21(20(24)25-2)18-16(8-9-23(12-13)19(14)21)15-6-4-5-7-17(15)22-18/h4-7,10,13,19,22H,3,8-9,11-12H2,1-2H3/t13-,19+,21-/m0/s1
InChI Key
CMKFQVZJOWHHDV-NQZBTDCJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0259-BULK:
SML0259-10MG:
SML0259-50MG:
SML0259-VAR:
試験成績書(COA)