SML0224
HI-6
≥98% (HPLC)
別名:
1-[[[4-(Aminocarbonyl)pyridinio]methoxy]methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium chloride, 4-Carbamoyl-1-[[[2-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium-1-yl]methoxy]methyl]pyridinium dichloride, Asoxime chloride, HI 6, HI 6 chloride, HJ 6, Transant
サイズを選択してください
¥13,500
サイズを選択してください
About This Item
¥13,500
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].NC(=O)c1cc[n+](COC[n+]2ccccc2\C=N\O)cc1
InChI
1S/C14H14N4O3.2ClH/c15-14(19)12-4-7-17(8-5-12)10-21-11-18-6-2-1-3-13(18)9-16-20;;/h1-9H,10-11H2,(H-,15,19);2*1H
InChI Key
QELSIJXWEROXOE-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0224-10MG:
SML0224-VAR:
SML0224-50MG:
SML0224-BULK:
アクティブなフィルタ