Merck
SML0187
Sigma-Aldrich
CJ-13610
≥98% (HPLC)
別名:
テトラヒドロ-4-[3-[[4-(2-メチル-1H-イミダゾール-1-イル)フェニル]チオ]フェニル]-2H-ピラン-4-カルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥14,200
25 MG
¥67,400
¥14,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥14,200
25 MG
¥67,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H23N3O2S
CAS番号:
分子量:
393.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥14,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1nccn1-c2ccc(Sc3cccc(c3)C4(CCOCC4)C(N)=O)cc2
InChI
1S/C22H23N3O2S/c1-16-24-11-12-25(16)18-5-7-19(8-6-18)28-20-4-2-3-17(15-20)22(21(23)26)9-13-27-14-10-22/h2-8,11-12,15H,9-10,13-14H2,1H3,(H2,23,26)
InChI Key
VPTONMHDLLMOOV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
CJ-13610 may be used to study 5-lipoxygenase-mediated cell signaling.
生物化学的/生理学的作用
CJ-13,610は、5-リポキシゲナーゼ(5-LO)活性に対する強力なインヒビターです(IC50 = 70 nM)。
強力な5-リポキシゲナーゼインヒビター
CJ-13610 inhibits the biosynthesis of leukotriene B4 and regulates the IL-6 mRNA expression in macrophages. It reduces fibrosis and necroinflammation of liver in carbon tetrachloride-treated mice.[1]
特徴および利点
This compound is featured on the Leukotriene Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0187-25MG:
SML0187-VAR:
SML0187-5MG:
SML0187-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raquel Horrillo et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 323(3), 778-786 (2007-09-04)
In this study, we examined the relative contribution of cyclooxygenase-2 (COX-2) and 5-lipoxygenase (5-LO), two major proinflammatory pathways up-regulated in liver disease, to the progression of hepatic inflammation and fibrosis. Separate administration of 4-[5-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide (SC-236), a selective COX-2 inhibitor, and
資料
We offer many products related to leukotriene receptors for your research needs.
We offer many products related to prostanoid receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research