アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
色
off-white to light brown
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL at 60 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H23NO.ClH/c1-3-6-15(17-11-4-5-12-17)16(18)14-9-7-13(2)8-10-14;/h7-10,15H,3-6,11-12H2,1-2H3;1H
InChI Key
MWRACNBZNVAJHE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0175-5MG:4548173317359
SML0175-SMPL:
SML0175-25MG:4548173317342
SML0175-BULK:
SML0175-VAR:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、ドーパミン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。