アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥15 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)N(C=N1)C2=C1C(NCC3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3)=NC=N2
InChI
1S/C16H16F3N5/c1-10(2)24-9-23-13-14(21-8-22-15(13)24)20-7-11-4-3-5-12(6-11)16(17,18)19/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3,(H,20,21,22)
InChI Key
REKSFCCYDQMSIN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0127-25MG:
SML0127-5MG:
SML0127-VAR:
SML0127-BULK:
試験成績書(COA)