スキップする
D6946
(R)-DRF053 塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
2-[[9-(1-メチルエチル)-6-[[3-(2-ピリジニル)フェニル]アミノ]-9H-プリン-2-イル]アミノ]-1-ブタノール 塩酸塩 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥76,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H27N7O · xHCl · yH2O
分子量:
417.51 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥76,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CC[C@H](CO)Nc1nc(Nc2cccc(c2)-c3ccccn3)c4ncn(C(C)C)c4n1
InChI
1S/C23H27N7O.ClH.H2O/c1-4-17(13-31)27-23-28-21(20-22(29-23)30(14-25-20)15(2)3)26-18-9-7-8-16(12-18)19-10-5-6-11-24-19;;/h5-12,14-15,17,31H,4,13H2,1-3H3,(H2,26,27,28,29);1H;1H2/t17-;;/m1../s1
InChI key
ZOSNTFVWVJFXQO-ZEECNFPPSA-N
Biochem/physiol Actions
DRF053は、ロスコビチンの作用が強力に改良された誘導体です。
DRF053は、ロスコビチンの作用が強力に改良された誘導体です。CDK5に対して2倍(80 nM)、CDK1に対しては150倍以上(14 nM)強力なアゴニストとして作用します。
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
R2533SML0191P5234
Purvalanol B ≥97% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
P5234
Purvalanol B
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: ≥8 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 37 mg/mL, H2O: insoluble
color
yellow
color
white to tan
color
white to tan
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)