Merck
SML0059
Sigma-Aldrich
BLT-1
≥98% (HPLC)
別名:
2-ヘキシル-1-シクロペンタノン チオセミカルバゾン, 33M20, BLT1, MIT 9952-53, 脂質輸送遮断-1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥34,300
25 MG
¥103,000
¥34,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥34,300
25 MG
¥103,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H23N3S
CAS番号:
分子量:
241.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥34,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥13 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCC1CCC\C1=N/NC(N)=S
InChI
1S/C12H23N3S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)14-15-12(13)16/h10H,2-9H2,1H3,(H3,13,15,16)/b14-11+
InChI Key
OWGUSBISUVLUJF-SDNWHVSQSA-N
アプリケーション
BLT-1は、コレステロールの流出入に寄与する細胞シグナル伝達経路を調べるために使用される可能性があります。
BLT-1(ブロック脂質輸送-1)は、多形核好中球(PMN)から高密度リポタンパク質(HDL)へのmiR-223-3p搬出がSR-BIを介した脂質流動に依存しているかを明らかにするために、SR-BI(スカベンジャー受容体、クラスB、I型)を介した脂質輸送の阻害剤として使用されています。また、SR-B1を介した単球細胞株におけるオステオカルシン(OCN)発現に及ぼすHDLの影響を研究するためのSR-BI阻害剤としても使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
BLT-1(Block lipid transport-1)は、SR-BI(スカベンジャー受容体クラスB, タイプI)が介在する脂質輸送の特異的インヒビターです。この化合物は、細胞のHDLコレステロールエステルの選択的脂質取り込みと、細胞コレステロールのHDLへの流出の両方を阻害します。
SR-BI(スカベンジャー受容体クラスB, タイプI)が介在する脂質輸送の特異的インヒビターです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0059-VAR:
SML0059-25MG:
SML0059-5MG:
SML0059-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fumiyuki Sasaki et al.
PloS one, 12(9), e0185133-e0185133 (2017-09-19)
Leukotriene B4 (LTB4) receptor 1 (BLT1) is a G protein-coupled receptor expressed in various leukocyte subsets; however, the precise expression of mouse BLT1 (mBLT1) has not been reported because a mBLT1 monoclonal antibody (mAb) has not been available. In this
Christine Bassila et al.
Journal of lipid research, 65(5), 100541-100541 (2024-04-08)
HDLs carry sphingosine-1-phosphate (S1P) and stimulate signaling pathways in different cells including macrophages and endothelial cells, involved in atherosclerotic plaque development. HDL signaling via S1P relies on the HDL receptor scavenger receptor class B, type I (SR-B1) and the sphingosine-1-phosphate
Ceren Emre et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 30(3), 614-640 (2020-01-09)
Neuroinflammation is a key element of AD pathology and conceivably a result of a disturbed resolution. Resolution of inflammation is an active process which is strictly orchestrated following the acute inflammatory response after removal of the inflammatory stimuli. Acute inflammation
High density lipoprotein modulates osteocalcin expression in circulating monocytes: a potential protective mechanism for cardiovascular disease in type 1 diabetes
Maddaloni E, et al.
Cardiovascular Diabetology, 16(1), 1-11 (2017)
Ivana Halova et al.
Frontiers in immunology, 3, 119-119 (2012-06-02)
Migration of mast cells is essential for their recruitment within target tissues where they play an important role in innate and adaptive immune responses. These processes rely on the ability of mast cells to recognize appropriate chemotactic stimuli and react