アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥25 mg/mL
オーガナイザー
Bayer
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)CN2C[C@H](N(CC2)C(=O)COc3c(cc(cc3)Cl)NC(=O)N)C
InChI
1S/C21H24ClFN4O3/c1-14-11-26(12-15-2-5-17(23)6-3-15)8-9-27(14)20(28)13-30-19-7-4-16(22)10-18(19)25-21(24)29/h2-7,10,14H,8-9,11-13H2,1H3,(H3,24,25,29)/t14-/m1/s1
InChI Key
XQYASZNUFDVMFH-CQSZACIVSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0020-5MG:
SML0020-VAR:
SML0020-25MG:
SML0020-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.