Merck
SMB00213
Sigma-Aldrich
Lamiide
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥71,600
¥71,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥71,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26O12
CAS番号:
分子量:
422.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥71,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]3[C@@](C)(O)[C@@H](O)C[C@]13O
InChI
1S/C17H26O12/c1-16(24)8(19)3-17(25)6(13(23)26-2)5-27-15(12(16)17)29-14-11(22)10(21)9(20)7(4-18)28-14/h5,7-12,14-15,18-22,24-25H,3-4H2,1-2H3/t7-,8+,9-,10+,11-,12-,14+,15+,16+,17+/m1/s1
InChI Key
VFYACENSDOLJGQ-SNONCDODSA-N
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)