Merck
SMB00143
Sigma-Aldrich
Khelloside
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20O10
CAS番号:
分子量:
408.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1c2C(=O)C=C(CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)Oc2cc4occc14
InChI
1S/C19H20O10/c1-25-18-9-2-3-26-11(9)5-12-14(18)10(21)4-8(28-12)7-27-19-17(24)16(23)15(22)13(6-20)29-19/h2-5,13,15-17,19-20,22-24H,6-7H2,1H3/t13-,15-,16+,17-,19-/m1/s1
InChI Key
SJRACCTZSAUMGO-WIMVFMHDSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00143-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T J Stevens et al.
Arzneimittel-Forschung, 35(8), 1257-1260 (1985-01-01)
Khellin and khelloside (khellol glucoside) were examined in female cynomolgus monkeys to substantiate their ability to favorably modify serum lipoprotein cholesterol. Clinical chemistry parameters were also measured to obtain information indicative of possible drug toxicity. Both drugs were evaluated in