Merck
SMB00048
Sigma-Aldrich
Pentalenolactone O
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥114,500
¥114,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥114,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18O6
CAS番号:
分子量:
294.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥114,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1[C@H]2C=C([C@@H]3COC(=O)[C@](O)(CO)[C@]23C=C1C)C(O)=O
InChI
1S/C15H18O6/c1-7-4-14-10(8(7)2)3-9(12(17)18)11(14)5-21-13(19)15(14,20)6-16/h3-4,8,10-11,16,20H,5-6H2,1-2H3,(H,17,18)/t8-,10+,11-,14+,15+/m0/s1
InChI Key
FWDDYLWFBHUEKH-ULEBWITMSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00048-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies on the biosynthesis of pentalenolactone. VII. Isolation of pentalenolactones P and O.
H Seto et al.
The Journal of antibiotics, 37(9), 1076-1078 (1984-09-01)