Merck
SM0411
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNAマウス遺伝子ファミリーセット、大腸菌グリセロールストック
Phosphatases
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
お問い合わせ
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
お問い合わせ
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
製品種目
MISSION®
保管温度
−70°C
詳細
クローンは、確認されている配列をもつshRNAレンチウイルスプラスミド(pLKO.1-puro)で、50 μLの大腸菌グリセロールストック(Terrific Broth、100 μg/mLカルベニシリン、15%グリセロール)で販売されています。セットは、簡単に識別できるようにバーコードがついた96ウェルプレートで販売されています。遺伝子ファミリーセットと一緒に、RefSeq、遺伝子の解説、遺伝子の記号、クローンID、ヘアピン配列、遺伝子座同士のつながり、およびプレートマップを収録したCDが付いてきます。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroのコンストラクト後に、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。したがって、各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、幅広いノックダウン効率が予測されます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
遺伝子数:219、クローン数:1086
法的情報
本製品の使用にはライセンス契約が1つ以上必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hugo Ceulemans et al.
Physiological reviews, 84(1), 1-39 (2004-01-13)
The protein serine/threonine phosphatase protein phosphatase-1 (PP1) is a ubiquitous eukaryotic enzyme that regulates a variety of cellular processes through the dephosphorylation of dozens of substrates. This multifunctionality of PP1 relies on its association with a host of function-specific targetting
Michel L Tremblay et al.
Cell metabolism, 7(2), 101-103 (2008-02-06)
FoxO transcription factors contribute to cardiac muscle remodeling and insulin signaling, but how they link insulin resistance and maladaptive heart hypertrophy remains unknown. A new study by Ni et al. (2007) shows that sustained activation of FoxO1 or FoxO3 in
Wiljan J A J Hendriks et al.
The FEBS journal, 275(5), 816-830 (2008-02-27)
Some 40-odd genes in mammals encode phosphotyrosine-specific, 'classical' protein tyrosine phosphatases. The generation of animal model systems and the study of various human disease states have begun to elucidate the important and diverse roles of protein tyrosine phosphatases in cellular