スキップする
SIC006
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control #2, Cyanine 5
別名:
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control, Cyanine 5
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119212
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
MISSION®
color
Red (Cyanine 5)
storage temp.
−20°C
Application
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer the siRNA Universal Negative Control #2 conjugated to Cyanine 5 for easy visualization and assessment of transfection efficiency.
Features and Benefits
  • Cyanine 5 labeled siRNA Universal Negative Control allows easy visualization of the siRNA in your cells by using fluorescence microscopy.
  • Rapidly assess transfection efficiency.
  • Ready to use.
  • Available in three sizes for your convenience.
  • Compatible with Human, Mouse, and Rat cells.
Legal Information
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SIC004SIC005SIC003
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
Red (Cyanine 5)
color
Green-Yellow (Cyanine 3)
color
Red (Cyanine 5)
color
Green-Yellow (Cyanine 3)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)