Merck
SHC015V
Sigma-Aldrich
MISSION®コントロールトランスダクション粒子puro UbC-TagFP635
Contains a gene encoding TagFP635, under the control of the UbC promoter
別名:
MISSION®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
製品種目
MISSION®
テクニック
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
適合するパッケージングプラスミドと組み合わせてトランスフェクションすることにより、HEK293Tなどのパッケージング細胞中で自己不活性化した複製能力のないウイルスパーティクルを生成することができます。さらに、lentiviral transduction particleは水疱性口内炎ウイルス由来のエンベロープG糖タンパク質(VSV-G)でシュードタイピングされ、幅広い哺乳動物細胞でのトランスフェクションが可能です。106 TU/mL(p24 titer assay)のレンチウイルスパーティクルを200 μLの凍結ストック液としてご提供いたします。
MISSION® shRNAクローンを用いた実験を行う際には、ノックダウン結果を正確に解釈するために、実験計画において適切なコントロールを選択することが重要です。The MISSION Control Transduction Particleは、トランスダクション効率をモニターするための重要なポジティブコントロールです。
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
アプリケーション
MISSION shRNAクローンを使用した実験の場合、ノックダウンの結果を正しく解釈するために適正なコントロールを使用することがそれぞれの実験計画において重要なポイントとなります。CMVプロモーターのサイレンシングは、細胞の種類により問題が生じることがあります。こうした細胞では、ユビキチンプロモーター(UbC)に代えることが可能な場合があります。MISSION UbC-TagFP635コントロールトランスダクション粒子は、プロモーターを代える必要があるアプリケーションの場合にトランスダクション効率をモニタリングするポジティブコントロールとして使用します。MISSION UbC-TagFP635コントロールトランスダクション粒子は、9226塩基対の既知配列のレンチウイルスプラスミドpLKO.1-puro-UbC-TagFP635(製品番号SHC015)から作製されています。
このコンストラクトは目的とする細胞の形質導入が成功しているかどうかをモニタリングできる遠赤色蛍光タンパク質マーカーを利用しており、実験計画やその結果を判断する際に有効な手段となります。
詳しいアプリケーションデータをはじめプロトコール、ベクターマップについてはsigma.com/shrnaをご覧ください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TagFP635 is a trademark of Evrogen Co.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SHC015V:
試験成績書(COA)