Merck
SEP070
Millipore
Seppro® RuBisCO
Spin Columns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
キャパシティ
0.2 mg loading(0.2 mg D-Ribulose 1,5-Diphosphate Carboxylase (Rubisco))
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RuBisCO(リブロース-1,5-ビスリン酸カルボキシラーゼ/オキシゲナーゼ)は植物中に最も多く存在するタンパク質であり、地球上でも最も豊富なタンパク質ではないかと言われています。カルビン回路の最初の重要な工程である炭素固定で触媒として作用する酵素で、この工程により大気中の二酸化炭素が取り込まれ、各構成原子が組み換えられて、生物が利用可能な高エネルギー分子の形態(ショ糖など)になります。光合成における炭素同化に大きな役割を果たす酵素ですが、その一方で、植物のプロテオミクスにおいては大きな障害となります。緑葉の総タンパク質のうち質量比にして約40%を占める物質であり、それゆえにLC-MS/MSや2次元ゲル電気泳動では干渉物質となります。RuBisCOを他の植物タンパク質から特異的かつ効果的に分離するというニーズに応えるため、シグマ アルドリッチでは新しい免疫親和性マトリックスを開発しました。このマトリックスはIgY抗体とミクロビーズを架橋したもので、植物の抽出物からRuBisCOを特異的に除去することができます。
アプリケーション
Seppro® Rubisco, spin columns (capacity: ∼0.2 mg of Rubisco) may be used in plant proteomics research to effect IgY-mediated immune affinity removal of RuBisCO (Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase) from plant tissue extracts via liquid chromatography.
法的情報
Seppro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • S4199Seppro® Dilution bufferSDS
  • S4324Seppro® Stripping BufferSDS
  • S4449Seppro® Neutralization BufferSDS
  • CLS8163Corning® Costar® Spin-X® centrifuge tube filters, cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, non-sterileSDS
  • S4574Spin Column for Seppro®SDS
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Martin Černý et al.
Journal of experimental botany, 64(14), 4193-4206 (2013-09-26)
In plants, numerous developmental processes are controlled by cytokinin (CK) levels and their ratios to levels of other hormones. While molecular mechanisms underlying the regulatory roles of CKs have been intensely researched, proteomic and metabolomic responses to CK deficiency are
The Nucleolar Fibrillarin Protein Is Required for Helper Virus-Independent Long-Distance Trafficking of a Subviral Satellite RNA in Plants
Chang CH, et al.
Plant Cell (2016)
Ankita Sehrawat et al.
Frontiers in plant science, 4, 342-342 (2013-09-14)
Although in the last few years good number of S-nitrosylated proteins are identified but information on endogenous targets is still limiting. Therefore, an attempt is made to decipher NO signaling in cold treated Brassica juncea seedlings. Treatment of seedlings with
Renato Millioni et al.
PloS one, 6(5), e19603-e19603 (2011-05-17)
To date, the complexity of the plasma proteome exceeds the analytical capacity of conventional approaches to isolate lower abundance proteins that may prove to be informative biomarkers. Only complex multistep separation strategies have been able to detect a substantial number
Shasha Zhou et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 236, 44-60 (2015-05-31)
Water use efficiency is an important indicator for plant adaptation and resistance to drought conditions. We previously found that under moderate drought stress, the water use efficiency of cv. 'Qinguan' apple (Malus domestica Borkh.) (tolerant to drought) was enhanced, while