安全性情報
SCP0028
Sigma-Aldrich
Bovine Adrenal Medulla Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 μG
¥50,400
1 MG
¥85,900
¥50,400
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
500 μG
¥50,400
1 MG
¥85,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C147H207N41O34S2
分子量:
3156.60
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥50,400
出荷予定日2025年5月29日
製品名
BAM 3200 ウシ副腎髄質ペプチドE, ≥95% (HPLC)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥70%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu
アプリケーション
Bovine Adrenal Medulla Peptide E is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0028-500UG:
SCP0028-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)