安全性情報
SCP0025
Sigma-Aldrich
Gamma Secretase Inhibitor Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20N2O4
分子量:
352.38
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品SCP0025は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
APP γ セクレターゼインヒビター,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥75%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
3-5 difluorophenacetyl-Ala-S-Phenylglycine-Methylester
アプリケーション
Gamma-secretase is a protein complex containing presenilin, nicastrin, APH-1, and PEN-2. 3-5 difluorophenacetyl-Ala-S-Phenylglycine-Methylester is used as an amyloid precursor protein (APP) gamma secretase inhibitor.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCP0025-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)