Merck
SBP4635
Syntaphilin (AB2) Blocking Peptide for PRS4635
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
0.05 MG
¥10,400
¥10,400
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Form:
liquid
Quality level:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Level
form
liquid
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
16 amino acids near the center of human Syntaphilin.
Application
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Other Notes
This peptide blocks the action of antibody PRS4635.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
SBP4635-0.05MG04061832164250