Merck
SBP4021
Sigma-Aldrich
TSLP (AB1) Blocking Peptide for PRS4021
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.05 MG
¥12,980
¥12,980
出荷予定日2025年4月13日
サイズを選択してください
表示を変更する
0.05 MG
¥12,980
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥12,980
出荷予定日2025年4月13日
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
liquid
化学種の反応性
human
濃度
200 μg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
免疫原
19 amino acids near the carboxy terminus of human TSLP
アプリケーション
免疫ブロット用のブロッキングペプチドとして使用
関連事項
This peptide blocks the action of antibody PRS4021.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)