コンテンツへスキップ
Merck
すべての画像(1)

主要文書

安全性情報

SAB6010041

Sigma-Aldrich

Anti-phospho-MYC (T58+S62) antibody, clone 4E9, Rabbit Monoclonal

new

recombinant, expressed in HEK293F cells

別名:

Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, bHLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, MYC, BHLHE39

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

UNSPSCコード:
12352203
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。

リコンビナント

expressed in HEK 293 F cells

品質水準

結合体

unconjugated

抗体製品タイプ

primary antibodies

クローン

4E9, recombinant monoclonal

フォーム

liquid

分子量

150 kDa

精製方法

affinity chromatography

化学種の反応性

human

濃度

1mg/ml

テクニック

ELISA: 2000:10000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200

アイソタイプ

IgG

UniProtアクセッション番号

輸送温度

wet ice

保管温度

-10 to -25°C

ターゲットの翻訳後修飾

phosphorylation (pThr58+pSer62)

詳細

Transcription factor that binds DNA in a non-specific manner, yet also specifically recognizes the core sequence 5′-CAC[GA]TG-3′. Activates the transcription of growth-related genes. Binds to the VEGFA promoter, promoting VEGFA production and subsequent sprouting angiogenesis (PubMed:24940000).

免疫原

A synthesized peptide derived from human Phospho-MYC (T58+S62)

シーケンス

38-88aa

物理的形状

Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

保管および安定性

Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.

適切な製品が見つかりませんか。  

製品選択ツール.をお試しください

保管分類コード

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 1

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

SAB6010041-100UL:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)