Merck
SAB5703032
Sigma-Aldrich
Anti-Tbx3 Antibody, clone 3G9F1, Rabbit Monoclonal
別名:
TBX3-ISO, UMS, XHL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
3G9F1, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
80 kDa
交差性
rat, mouse
濃度
1.18 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
SIPVPVPDGSSLLTTALPSMAAAAGPLDGKVAALAASPASVAVDSGSELNSRSSTLSSSSMSLSPKLCAEKEAATSELQSIQRLVSGLEAKPDRSRSASP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TBX3(6926)
詳細
This gene is a member of a phylogenetically conserved family of genes that share a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. This protein is a transcriptional repressor and is thought to play a role in the anterior/posterior axis of the tetrapod forelimb. Mutations in this gene cause ulnar-mammary syndrome, affecting limb, apocrine gland, tooth, hair, and genital development. Alternative splicing of this gene results in three transcript variants encoding different isoforms; however, the full length nature of one variant has not been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 644-743 of human Tbx3 (O15119).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)