Merck
SAB5702857
Sigma-Aldrich
Anti-HSP105/HSPH1 Antibody, clone 9Y7M10, Rabbit Monoclonal
別名:
HSP105, HSP105A, HSP105B, NY-CO-25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9Y7M10, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
105 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MSVVGLDVGSQSCYIAVARAGGIETIANEFSDRCTPSVISFGSKNRTIGVAAKNQQITHANNTVSNFKRFHGRAFNDPFIQKEKENLSYDLVPLKNGGVG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSPH1(10808)
詳細
This gene encodes a member of the heat shock protein 70 family of proteins. The encoded protein functions as a nucleotide exchange factor for the molecular chaperone heat shock cognate 71 kDa protein (Hsc70). In addition, this protein plays a distinct but related role as a holdase that inhibits the aggregation of misfolded proteins, including the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein. Elevated expression of this protein has been observed in numerous human cancers. [provided by RefSeq, Mar 2017]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HSP105/HSPH1 (Q92598).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)