Merck
SAB5702813
Sigma-Aldrich
Anti-RORβ Antibody, clone 7J9T7, Rabbit Monoclonal
別名:
NR1F2, ROR-BETA, RZR-BETA, RZRB, bA133M9.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
7J9T7, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
53 kDa
化学種の反応性
rat, rat, human
濃度
1.35 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MCENQLKTKADATAQIEVIPCKICGDKSSGIHYGVITCEGCKGFFRRSQQNNASYSCPRQRNCLIDRTNRNRCQHCRLQKCLALGMSRDAVKFGRMSKKQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RORB(6096)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the NR1 subfamily of nuclear hormone receptors. It is a DNA-binding protein that can bind as a monomer or as a homodimer to hormone response elements upstream of several genes to enhance the expression of those genes. The encoded protein has been shown to interact with NM23-2, a nucleoside diphosphate kinase involved in organogenesis and differentiation, and to help regulate the expression of some genes involved in circadian rhythm. [provided by RefSeq, Feb 2014]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RORβ (Q92753).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)