Merck
SAB5702810
Sigma-Aldrich
Anti-5HT7 Receptor Antibody, clone 4E6D2, Rabbit Monoclonal
別名:
5-HT7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4E6D2, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
54 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
2 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MMDVNSSGRPDLYGHLRSFLLPEVGRGLPDLSPDGGADPVAGSWAPHLLSEVTASPAPTWDAPPDNASGCGEQINYGRVEKVVIGSILTLITLLTIAGNC
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HTR7(3363)
詳細
The neurotransmitter, serotonin, is thought to play a role in various cognitive and behavioral functions. The serotonin receptor encoded by this gene belongs to the superfamily of G protein-coupled receptors and the gene is a candidate locus for involvement in autistic disorder and other neuropsychiatric disorders. Three splice variants have been identified which encode proteins that differ in the length of their carboxy terminal ends. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human 5HT7 Receptor (P34969).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)