Merck
SAB5702738
Sigma-Aldrich
Anti-LIN28A Antibody, clone 2S1I10, Rabbit Monoclonal
別名:
CSDD1, LIN-28, LIN28, ZCCHC1, lin-28A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2S1I10, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
26 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
0.70 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:10000 - 1:20000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MGSVSNQQFAGGCAKAAEEAPEEAPEDAARAADEPQLLHGAGICKWFNVRMGFGFLSMTARAGVALDPPVDVFVHQSKLHMEGFRSLKEGEAVEFTFKKS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LIN28A(79727)
詳細
This gene encodes a LIN-28 family RNA-binding protein that acts as a posttranscriptional regulator of genes involved in developmental timing and self-renewal in embryonic stem cells. The encoded protein functions through direct interaction with target mRNAs and by disrupting the maturation of certain miRNAs involved in embryonic development. This protein prevents the terminal processing of the LET7 family of microRNAs which are major regulators of cellular growth and differentiation. Aberrant expression of this gene is associated with cancer progression in multiple tissues. [provided by RefSeq, Sep 2015]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human LIN28A (Q9H9Z2).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)