Merck
SAB5702709
Sigma-Aldrich
Anti-FKBP38/FKBP8 Antibody, clone 2J7P6, Rabbit Monoclonal
別名:
FKBP38, FKBPr38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2J7P6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
49 kDa
化学種の反応性
rat, rat, human
濃度
0.40 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MASCAEPSEPSAPLPAGVPPLEDFEVLDGVEDAEGEEEEEEEEEEEDDLSELPPLEDMGQPPAEEAEQPGALAREFLAAMEPEPAPAPAPEEWLDILGNG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FKBP8(23770)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. Unlike the other members of the family, this encoded protein does not seem to have PPIase/rotamase activity. It may have a role in neurons associated with memory function. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human FKBP38/FKBP8 (Q14318).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)