Merck
SAB5702670
Sigma-Aldrich
Anti-HOOK2 Antibody, clone 8C9Q8, Rabbit Monoclonal
別名:
HOOK2, HK2, protein Hook homolog 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
8C9Q8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
90 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
0.50 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MSVDKAELCGSLLTWLQTFHVPSPCASPQDLSSGLAVAYVLNQIDPSWFNEAWLQGISEDPGPNWKLKVSNLKMVLRSLVEYSQDVLAHPVSEEHLPDVS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HOOK2(29911)
詳細
Hook proteins are cytosolic coiled-coil proteins that contain conserved N-terminal domains, which attach to microtubules, and more divergent C-terminal domains, which mediate binding to organelles. The Drosophila Hook protein is a component of the endocytic compartment.[supplied by OMIM, Apr 2004]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HOOK2 (Q96ED9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)