Merck
SAB5702565
Sigma-Aldrich
Anti-TEAD1 Antibody, clone 2E7N10, Rabbit Monoclonal
別名:
AA, NTEF-1, REF1, TCF-13, TCF13, TEAD-1, TEF-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2E7N10, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
50 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
0.64 mg/mL
テクニック
ChIP: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MEPSSWSGSESPAENMERMSDSADKPIDNDAEGVWSPDIEQSFQEALAIYPPCGRRKIILSDEGKMYGRNELIARYIKLRTGKTRTRKQVSSHIQVLARR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TEAD1(7003)
詳細
This gene encodes a ubiquitous transcriptional enhancer factor that is a member of the TEA/ATTS domain family. This protein directs the transactivation of a wide variety of genes and, in placental cells, also acts as a transcriptional repressor. Mutations in this gene cause Sveinsson's chorioretinal atrophy. Additional transcript variants have been described but their full-length natures have not been experimentally verified. [provided by RefSeq, May 2010]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human TEAD1 (P28347).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IP, ChIP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)