Merck
SAB5702433
Sigma-Aldrich
Anti-PAR4 Antibody, clone 10Q2G9, Rabbit Monoclonal
別名:
PAR4, Par-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
10Q2G9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
41 kDa
交差性
mouse, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
YSRTDRSGFPRYNRDANVSGTLVSSSTLEKKIEDLEKEVVRERQENLRLVRLMQDKEEMIGKLKEEIDLLNRDLDDIEDENEQLKQENKTLLKVVGQLTR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAWR(5074)
詳細
The tumor suppressor WT1 represses and activates transcription. The protein encoded by this gene is a WT1-interacting protein that itself functions as a transcriptional repressor. It contains a putative leucine zipper domain which interacts with the zinc finger DNA binding domain of WT1. This protein is specifically upregulated during apoptosis of prostate cells. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 241-340 of human PAR4 (Q96IZ0).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)