安全性情報
SAB5702362
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT3/SLC2A3 Antibody, clone 6T3F2, Rabbit Monoclonal
別名:
GLUT3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
6T3F2, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
48-60 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
0.25mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MGTQKVTPALIFAITVATIGSFQFGYNTGVINAPEKIIKEFINKTLTDKGNAPPSEVLLTSLWSLSVAIFSVGGMIGSFSVGLFVNRFGRRNSMLIVNLL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC2A3(6515)
詳細
Facilitative glucose transporter that can also mediate the uptake of various other monosaccharides across the cell membrane. Mediates the uptake of glucose, 2-deoxyglucose, galactose, mannose, xylose and fucose, and probably also dehydroascorbate. Does not mediate fructose transport.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GLUT3/SLC2A3 (P11169).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702362-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)