Merck
SAB5702275
Sigma-Aldrich
Anti-Siglec-15 Antibody, clone 10Z6B8, Rabbit Monoclonal
別名:
CD33L3, HsT1361, SIGLEC-15
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
10Z6B8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
36 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
1.00 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
FVRTKIDTTENLLNTEVHSSPAQRWSMQVPPEVSAEAGDAAVLPCTFTHPHRHYDGPLTAIWRAGEPYAGPQVFRCAAARGSELCQTALSLHGRFRLLGNPRRNDLSLRVERLALADDRRYFCRVEFAGDVHDRYESRHGVRLHVTAAPRIVNISVLPSPAHAFRALCTAEGEPPPALAWSGPALGNSLAAVRSPREGHGHLVTAELPALTHDGRYTCTAANSLGRSEASVYLFRFHGASGAST
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
SIGLEC15 (Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 15) is a Protein Coding gene. Diseases associated with SIGLEC15 include Osteoporosis, Juvenile and Osteoporosis. Among its related pathways are Innate Immune System and RET signaling. An important paralog of this gene is SIGLEC1.
免疫原
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-263 of human Siglec-15 (NP_998767.1).
アプリケーション
WB, IHC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)