安全性情報
SAB5701142
Sigma-Aldrich
Anti- BRD4 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥60,400
¥60,400
Check Cart for Availability
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1693をお試しください
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥60,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥60,400
Check Cart for Availability
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1693をお試しください
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
mouse, rat, human
濃度
0.26 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BRD4(23476)
詳細
The protein encoded by this gene is homologous to the murine protein MCAP, which associates with chromosomes during mitosis, and to the human RING3 protein, a serine/threonine kinase. Each of these proteins contains two bromodomains, a conserved sequence motif which may be involved in chromatin targeting. This gene has been implicated as the chromosome 19 target of translocation t(15;19)(q13;p13.1), which defines an upper respiratory tract carcinoma in young people. Two alternatively spliced transcript variants have been described.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 700-800 of human BRD4 (NP_490597.1).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701142-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)