Merck
SAB5702219
Sigma-Aldrich
Anti-HSPA12A Antibody, clone 8Q8M3, Rabbit Monoclonal
別名:
heat shock 70kDa protein 12A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
8Q8M3, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
75 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
1.50 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
SEQQSFLVVVAVDFGTTSSGYAYSFTKEPECIHVMRRWEGGDPGVSNQKTPTTILLTPERKFHSFGYAARDFYHDLDPNEAKQWLYLEKFKMKLHTTGDLT
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
Adapter protein for SORL1, but not SORT1. Delays SORL1 internalization and affects SORL1 subcellular localization.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human HSPA12A (O43301).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)