Merck
SAB5702161
Sigma-Aldrich
Anti-CHX10 Antibody, clone 4Z4R2, Rabbit Monoclonal
別名:
CHX10, HOX10, MCOP2, MCOPCB3, RET1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4Z4R2, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
39 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
3.00 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
AAAESGRKPEGERQALPKLDKMEQDERGPDAQAAISQEELRENSIAVLRAKAQEHSTKVLGTVSGPDSLARSTEKPEEEEAMDEDRPAERLSPPQLEDMA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VSX2(338917)
詳細
This gene encodes a homeobox protein originally described as a retina-specific transcription factor. Mutations in this gene are associated with microphthalmia, cataracts and iris abnormalities. [provided by RefSeq, Oct 2009]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 262-361 of human CHX10 (P58304).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)