安全性情報
SAB5701987
Sigma-Aldrich
Anti-UBE4A Antibody, clone 2A5N2, Rabbit Monoclonal
別名:
UBE4A, E4, UBOX2, UFD2, ubiquitination factor E4A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2A5N2, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
125 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
1.20 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MTDQENNNNISSNPFAALFGSLADAKQFAAIQKEQLKQQSDELPASPDDSDNSVSESLDEFDYSVAEISRSFRSQQEICEQLNINHMIQRIFLITLDNSD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBE4A(9354)
詳細
This gene encodes a member of the U-box ubiquitin ligase family. The encoded protein is involved in multiubiquitin chain assembly and plays a critical role in chromosome condensation and separation through the polyubiquitination of securin. Autoantibodies against the encoded protein may be markers for scleroderma and Crohn′s disease. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 3. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human UBE4A (Q14139).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5701987-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)