安全性情報
SAB5701960
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Tau-T181 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥60,400
¥60,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥60,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥60,400
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
human
濃度
0.426 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr181)
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
詳細
This gene encodes the microtubule-associated protein tau (MAPT) whose transcript undergoes complex, regulated alternative splicing, giving rise to several mRNA species. MAPT transcripts are differentially expressed in the nervous system, depending on stage of neuronal maturation and neuron type. MAPT gene mutations have been associated with several neurodegenerative disorders such as Alzheimer′s disease, Pick′s disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy.
免疫原
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding T181 of Human Tau.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701960-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)