安全性情報
SAB5701922
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥76,600
¥76,600
出荷予定日2025年5月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥76,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,600
出荷予定日2025年5月30日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
human
濃度
1.63 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
詳細
This gene encodes a member of a family of protein kinases that are involved in the integration of biochemical signals for a wide variety of cellular processes, including cell proliferation, differentiation, transcriptional regulation, and development. The encoded protein can be activated by proinflammatory cytokines and environmental stresses through phosphorylation by mitogen activated protein kinase kinases (MKKs). Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2014]
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around T180 & Y182 of human MAPK11/ MAPK14/MAPK12(NP_002742.3).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701922-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)