Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5701840
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IκBα-S36 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥76,600
¥76,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥76,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥76,600
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human, mouse
濃度
0.39 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer36)
遺伝子情報
human ... NFKBIA(4792)
詳細
This gene encodes a member of the NF-kappa-B inhibitor family, which contain multiple ankrin repeat domains. The encoded protein interacts with REL dimers to inhibit NF-kappa-B/REL complexes which are involved in inflammatory responses. The encoded protein moves between the cytoplasm and the nucleus via a nuclear localization signal and CRM1-mediated nuclear export. Mutations in this gene have been found in ectodermal dysplasia anhidrotic with T-cell immunodeficiency autosomal dominant disease. [provided by RefSeq, Aug 2011]
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S36 of human IκBα
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701840-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)