安全性情報
SAB5701689
Sigma-Aldrich
Anti-UBA1 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
rat, mouse, human
濃度
0.28 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBA1(7317)
詳細
The protein encoded by this gene catalyzes the first step in ubiquitin conjugation to mark cellular proteins for degradation. This gene complements an X-linked mouse temperature-sensitive defect in DNA synthesis, and thus may function in DNA repair. It is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. Alternatively spliced transcript variants that encode the same protein have been described. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human UBA1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701689-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)