Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB5701671
Sigma-Aldrich
Anti-KHSRP antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥46,340
¥46,340
単価¥66,200割引30%
出荷予定日2025年3月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥46,340
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
クローン:
monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, mouse, human
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
¥46,340
単価¥66,200割引30%
出荷予定日2025年3月29日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
0.48 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KHSRP(8570)
詳細
The KHSRP gene encodes a multifunctional RNA-binding protein implicated in a variety of cellular processes, including transcription, alternative pre-mRNA splicing, and mRNA localization (Min et al., 1997 [PubMed 9136930]; Gherzi et al., 2004 [PubMed 15175153]).[supplied by OMIM, Apr 2010]
免疫原
A synthesized peptide derived from human KHSRP
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701671-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)