Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5701667
Sigma-Aldrich
Anti-STK3/MST2 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
rat, human, mouse
濃度
0.38 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STK3(6788)
詳細
This gene encodes a serine/threonine protein kinase activated by proapoptotic molecules indicating the encoded protein functions as a growth suppressor. Cleavage of the protein product by caspase removes the inhibitory C-terminal portion. The N-terminal portion is transported to the nucleus where it homodimerizes to form the active kinase which promotes the condensation of chromatin during apoptosis. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jan 2012]
免疫原
A synthesized peptide derived from human STK3/MST2
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701667-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)