Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
SAB5701545
Sigma-Aldrich
Anti-DHX9/RNA Helicase A antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
出荷予定日2025年5月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
出荷予定日2025年5月22日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human, rat, mouse
濃度
0.1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DHX9(1660)
詳細
This gene encodes a member of the DEAH-containing family of RNA helicases. The encoded protein is an enzyme that catalyzes the ATP-dependent unwinding of double-stranded RNA and DNA-RNA complexes. This protein localizes to both the nucleus and the cytoplasm and functions as a transcriptional regulator. This protein may also be involved in the expression and nuclear export of retroviral RNAs. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 11 and 13.[provided by RefSeq, Feb 2010]
免疫原
A synthesized peptide derived from human DHX9/DHX9/RNA Helicase A
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701545-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)