安全性情報
SAB5701457
Sigma-Aldrich
Anti-HRH3 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
mouse, human, rat
濃度
0.74 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HRH3(11255)
詳細
Histamine is a ubiquitous messenger molecule released from mast cells, enterochromaffin-like cells, and neurons. Its various actions are mediated by histamine receptors H1, H2, H3 and H4. This gene encodes one of the histamine receptors (H3) which belongs to the family 1 of G protein-coupled receptors. It is an integral membrane protein and can regulate neurotransmitter release. This receptor can also increase voltage-dependent calcium current in smooth muscles and innervates the blood vessels and the heart in cardiovascular system. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human HRH3
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701457-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)