安全性情報
SAB5701456
Sigma-Aldrich
Anti-EHD1 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
出荷予定日2025年4月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
出荷予定日2025年4月29日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
mouse, human, rat
濃度
1.28 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EHD1(10938)
詳細
This gene belongs to a highly conserved gene family encoding EPS15 homology (EH) domain-containing proteins. The protein-binding EH domain was first noted in EPS15, a substrate for the epidermal growth factor receptor. The EH domain has been shown to be an important motif in proteins involved in protein-protein interactions and in intracellular sorting. The protein encoded by this gene is thought to play a role in the endocytosis of IGF1 receptors. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2013]
免疫原
A synthesized peptide derived from human EHD1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701456-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)