Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB5701448
Sigma-Aldrich
Anti-USP7/HAUSP antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
mouse, rat, human
濃度
0.45 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... USP7(7874)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the peptidase C19 family, which includes ubiquitinyl hydrolases. This protein deubiquitinates target proteins such as p53 (a tumor suppressor protein) and WASH (essential for endosomal protein recycling), and regulates their activities by counteracting the opposing ubiquitin ligase activity of proteins such as HDM2 and TRIM27, involved in the respective process. Mutations in this gene have been implicated in a neurodevelopmental disorder. [provided by RefSeq, Mar 2016]
免疫原
A synthesized peptide derived from human USP7/HAUSP
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701448-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)