Merck
SAB5701386
Sigma-Aldrich
Anti-pan-Tri-Methyl lysine antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
liquid
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
1.04 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
trimethylation (Pan Lys)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing Tri-methylated K.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701386-100UL:
試験成績書(COA)